Learn More
Acide 7-amino-3-vinyl-3-céphème-4-carboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-Amino-3-vinyl-3-cephem-4-carboxylic Acid |
| CAS | 79349-82-9 |
| Formule moléculaire | C9 H10 N2 O3 S |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | (6R,7R)-7-Amino-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, (6R-trans)-7-Amino-3-ethenyl-8-oxo-5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, 7-AVCA |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10N2O3S/c1-2-4-3-15-8-5(10)7(12)11(8)6(4)9(13)14/h2,5,8H,1,3,10H2,(H,13,14)/t5-,8-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)C=C |
| Nom IUPAC | (6R,7R)-7-amino-3-éthényl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]acide oct-2-ène-2-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 226.25 |
| Poids de la formule | 226.0412 |