Learn More
MedChemExpress 7-Amino-4-methylcoumarin
Spécification
Spécification
| Quantité | 50 mg |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Poids moléculaire | 175.18 g/mol |
| Solubilité | DMSO : 100 mg/mL (570.84 mM; Need ultrasonic) |
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Cible | HBV |
| CAS | 26093-31-2 |
| Synonyme | Coumarin 120 ∣ AMC |