Learn More
7-Amino-4-methylcoumarin, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-Amino-4-methylcoumarin |
| CAS | 26093-31-2 |
| Formule moléculaire | C10H9NO2 |
| Numéro MDL | MFCD00006868 |
| Quantité | 500 g |
| SMILES | O=C1OC2=C(C=CC(N)=C2)C(C)=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 175.18 |
| Pourcentage de pureté | 98% |