Learn More
7-amino-4-méthylcoumarine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11487257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11487257 5 g 5g
11384629 250 mg 250mg
11477257 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11487257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15017.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 26093-31-2 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
Used as matrix for analysis of monosulfated disaccharides and as a co-matrix with 6-aza-2-thiothymidine for sulfated neutral and salivated tri-and tetrasaccharides. Reagent for preparing new fluorogenic AMC-based substrates for cystine amino peptidase (and other hydrolases). Also used as reference compound in the enzyme assay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme matrice pour l’analyse des disaccharides monosulfés et comme co-matrice avec la 6-aza-2-thiothymidine pour les tri-et tétrasaccharides sulfatés neutres et salivés. Réactif pour la préparation de nouveaux substrats fluorogéniques à base d’AMC pour l’amino-peptidase de cystine (et d’autres hydrolases). Également utilisé comme composé de référence dans le dosage enzymatique.
Solubilité
Soluble dans l’acétone (10 mg/ml), le diméthylsulfoxyde (10 mg/ml) et le diméthylformamide.
Remarques
Sensible à la lumière, stocker dans l’obscurité. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26093-31-2
Formule moléculaire C10H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 175.19
Numéro MDL MFCD00006868
Clé InChI GLNDAGDHSLMOKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-amino-4-methylcoumarin, coumarin 120, 7-amino-4-methyl-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-amino-4-methyl, coumarin, 7-amino-4-methyl, 4-methyl-7-aminocoumarin, 7-amino-4-methyl-chromen-2-one, unii-ocy3jct44x, ccris 4961, ocy3jct44x
CID PubChem 92249
ChEBI CHEBI:51771
Nom IUPAC 7-amino-4-méthylchromen-2-one
SMILES CC1=CC(=O)OC2=CC(N)=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Amino-4-methylcoumarin
Point de fusion 225°C to 228°C
Quantité 5 g
Beilstein 142231
Informations sur la solubilité Soluble in acetone (10mg/ml) dimethyl sulfoxide (10mg/ml) and dimethylformamide.
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté 98%