Learn More
MedChemExpress 7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin
Spécification
Spécification
| CAS | 53518-15-3 |
| Solubilité | DMSO : 100 mg/mL (436.38 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | Coumarin 151∣ AFC |
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Quantité | 100 mg |
| Poids moléculaire | 229.16 g/mol |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Pureté ou qualité | 98.92% |
| Conditions d’expédition | Room temperature |