Learn More
7-amino-4-(trifluorométhyl)coumarine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
Conditionnement:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498327 1 g 1g
11408337 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11498327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18400.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 53518-15-3 | C10H6F3NO2 | 229.158 g/mol
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin is used in the synthesis of substrates for the fluorometric assay of proteolytic enzymes in biological fluids. It is suitable as laser dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’7-amino-4-(trifluorométhyl)coumarine est utilisé dans la synthèse de substrats pour le dosage fluorométrique des enzymes protéolytiques dans les fluides biologiques. Il convient comme colorant laser.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde (25 mg/ml), le diméthylformamide (25 mg/ml) et le méthanol (25 mg/ml). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53518-15-3
Formule moléculaire C10H6F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.158
Numéro MDL MFCD00006858
Clé InChI JBNOVHJXQSHGRL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme coumarin 151, 7-amino-4-trifluoromethyl coumarin, 7-amino-4-trifluoromethylcoumarin, 7-amino-4-trifluoromethyl-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-amino-4-trifluoromethyl, 7-amino-4-trifluoromethyl chromen-2-one, 7-amino-4-trifluoromethyl-2-benzopyrone, 7-amino-4-trifluoromethyl-chromen-2-one, pubchem8665, maybridge1_007017
CID PubChem 100641
ChEBI CHEBI:51772
Nom IUPAC 7-amino-4-(trifluorométhyl)chromen-2-one
SMILES C1=CC2=C(C=C1N)OC(=O)C=C2C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin
Point de fusion 222°C to 223°C
Quantité 1 g
Beilstein 4456797
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide (25mg/ml),dimethyl formamide (25mg/ml),and methanol (25mg/ml). Insoluble in water.
Poids de la formule 229.16
Pourcentage de pureté 99%