Learn More
7-Amino-α-tétralone, TRC
Code produit 30313113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313113 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313113 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA630095250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Amino-alpha-tetralone
CAS 22009-40-1
Formule moléculaire C10H11NO
Quantité 250 mg
Synonyme 7-Amino-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 2-Amino-8-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 7-Amino-1-tetralone, 7-Amino-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one, 7-Amino-α-tetralone, NSC 301173
Formule InChI InChI=1S/C10H11NO/c11-8-5-4-7-2-1-3-10(12)9(7)6-8/h4-6H,1-3,11H2
SMILES O=NN1[C@@H](CCC1)c2cnccc2
Nom IUPAC 7-amino-3,4-dihydro-2H-naphthalène-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 161.2