Learn More
7-Lʼacide aminocephalosporanique, 98 % (poids sec), peut donner jusquʼà 2 % dʼeau, Thermo Scientific™
Code produit 11438803
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438803 25 g -
11418803 1 g 1g
11428803 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438803 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10530.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 957-68-6
Formule moléculaire C10H12N2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 272.275
Numéro MDL MFCD00005177
Clé InChI HSHGZXNAXBPPDL-HZGVNTEJSA-N
Synonyme 7-aminocephalosporanic acid, 7-aca, 7-aminocephalosporinic acid, 7beta-aminocephalosporanic acid, 7-acs, unii-9xi67897rg, 7r-7-aminocephalosporanic acid, 7r-7-aminocephalosporanate, cephalosporanic acid, 7-amino, 6r,7r-3-acetoxymethyl-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid
CID PubChem 441328
ChEBI CHEBI:2255
Nom IUPAC Acide (6R,7R)-3-(acétyloxyméthyl)-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique
SMILES CC(=O)OCC1=C(N2C(C(C2=O)N)SC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Aminocephalosporanic acid
Point de fusion >300°C
Notes de pourcentage du dosage (poids sec)
Quantité 25 g
Beilstein 622638
Merck Index 14,434
Poids de la formule 272.28
Pourcentage de pureté 98%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Peut contenir jusqu’à 2 % d’eau