Learn More
7-Aminocephalosporanic acid, MedChemExpress
Description
7-Aminocephalosporanic acid is the core chemical structure for the synthesis of cephalosporin antibiotics, is a potent β-lactamase inhibitor.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-Aminocephalosporanic acid |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 957-68-6 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C10H12N2O5S |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonyme | 7-ACA |
| Informations sur la solubilité | H2O : 1.1 mg/mL (4.04 mM; ultrasonic and adjust pH to 14 with NaOH) ∣Ethanol : 1.1 mg/mL (4.04 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : < 1 mg/mL (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) |
| Afficher plus |