Learn More
acide 7-aminocéphalosporanique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (6R,7R)-3-[(Acetyloxy)methyl]-7-amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid |
| Quantité | 50 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12N2O5S/c1-4(13)17-2-5-3-18-9-6(11)8(14)12(9)7(5)10(15)16/h6,9H,2-3,11H2,1H3,(H,15,16)/t6-,9-/m1/s1 |
| Poids de la formule | 272.0467 |