Learn More
7-Acide aminodesacétoxycéphalosporanique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11342146
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 11342146
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L03417.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’acide 7-aminodésacétoxycéphalosporanique est le métabolite de la céphalexine. Il s’agit d’un inhibiteur de potentiel de l’enzyme bactérienne de la paroi cellulaire. Il est utilisé dans la synthèse des céphalosporines et dans les études de bioconversion.
Solubilité
Soluble dans l’eau (en partie), l’hydroxyde d’ammonium 1M (50 mg/ml) et le DMSO (modérément).
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22252-43-3
Formule moléculaire C8H10N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 214.239
Numéro MDL MFCD00151456
Clé InChI NVIAYEIXYQCDAN-CLZZGJSISA-N
Synonyme 7-aminodesacetoxycephalosporanic acid, 6r,7r-7-amino-3-methyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo 4.2.0 oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-aminodeacetoxycephalosporanic acid, 7-adca, unii-anm3msm8tn, anm3msm8tn, 7beta-amino-3-methyl-3-cephem-4-carboxylic acid, 7beta-amino-3-methylceph-3-em-4-carboxylic acid, 7-amino desacetoxy cephalosporanic acid, 7beta-aminodeacetoxycephalosporanic acid
CID PubChem 33498
ChEBI CHEBI:64984
Nom IUPAC Acide (6R,7R)-7-amino-3-méthyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique
SMILES CC1=C(N2C(C(C2=O)N)SC1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Aminodesacetoxycephalosporanic acid
Point de fusion ∽234°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Beilstein 5273616
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly),1M ammonium hydroxide (50mg/ml),and DMSO (Sparingly).
Poids de la formule 214.24
Pourcentage de pureté 98%