Learn More
Chlorhydrate d'acide 7-aminoheptanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-Aminoheptanoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 62643-56-5 |
| Formule moléculaire | C7H16ClNO2 |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 7-Aminoenanthic Acid Hydrochloride, NSC 59008 Hydrochloride, zeta-Aminoenanthic Acid Hydrochloride, ω-Aminoenanthic Acid Hydrochloride, ω-Aminoheptanoic Acid Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c8-6-4-2-1-3-5-7(9)10;/h1-6,8H2,(H,9,10);1H |
| SMILES | Cl.NCCCCCCC(=O)O |
| Nom IUPAC | ácido 7-aminoheptanoico;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 181.66 |
| Poids de la formule | 181.087 |