Learn More
7-aminoquinoline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15516006 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15516006 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15516006 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 460050010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Aminoquinoline
CAS 580-19-8
Point de fusion 80.0°C to 86.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H8N2
Quantité 1 g
Synonyme 7-aminoquinoline, 7-quinolinamine, 7-quinolylamine, quinoline, 7-amino, 7-amino-quinoline, ccris 1682, 7-quinolinamine 9ci, 7-aminequinolin, 7-aminequinoline, 7-quinolinamine acetate
Clé InChI RZAUIOKDXQWSQE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C(C=C2)N)N=C1
Nom IUPAC quinoline-7-amine
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
CID PubChem 11377
Poids de la formule 144.17
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 7-Aminoquinoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.