Learn More
Acide 7-aminothiéno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylique, ≥90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10387354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10387354 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10641654 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10387354 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07475CB
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 56881-31-3
Formule moléculaire C7H5N3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 195.196
Numéro MDL MFCD08271964
Clé InChI UJUCBOIXAMPUQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid, 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylicacid, 7-aminothiopheno 3,2-b pyrazine-6-carboxylic acid, thieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylicacid, 7-amino, 7-aminothieno 2,3-b pyrazine-6-carboxylic acid mb41-1
CID PubChem 12225712
Nom IUPAC acide7-aminothiéno[2,3-b]pyrazine-6-carboxylique
SMILES C1=CN=C2C(=N1)C(=C(S2)C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Aminothieno[2, 3-b]pyrazine-6-carboxylic acid
% min. CAS 90.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 195.2
Pourcentage de pureté 90%