Learn More
7-Azaindazole, TRC
Code produit 30339042
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339042 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339042 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA8002601G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Azaindazole
CAS 271-73-8
Formule moléculaire C6H5N3
Quantité 1 g
Synonyme 1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine, 7-Aza-1H-indazole, Pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule InChI InChI=1S/C6H5N3/c1-2-5-4-8-9-6(5)7-3-1/h1-4H,(H,7,8,9)
SMILES c1cnc2[nH]ncc2c1
Nom IUPAC 1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 119.12