Learn More
7-Azaindazole, TRC
Code produit 30348149
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30348149 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30348149 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA800260250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Azaindazole
CAS 271-73-8
Formule moléculaire C6H5N3
Quantité 250 mg
Synonyme 1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine, 7-Aza-1H-indazole, Pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule InChI InChI=1S/C6H5N3/c1-2-5-4-8-9-6(5)7-3-1/h1-4H,(H,7,8,9)
SMILES c1cnc2[nH]ncc2c1
Nom IUPAC 1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 119.12