Learn More
7-3acide azaindole--carboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456298 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15456298 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59866.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 7-azaindole-3-carboxylique est un réactif pour la synthèse des dérivés de l’azaindole comme nouveaux inhibiteurs de l’acrosine et la préparation des triazoles via des réactions d’hétérocyclisation régiosélective. C’est aussi un réactif pour la synthèse de
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Azaindole-3-carboxylic acid
CAS 156270-06-3
Point de fusion 205°C to 209°C
Formule moléculaire C8H6N2O2
Numéro MDL MFCD07778360
Quantité 1 g
Synonyme 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-3-carboxylic acid, 7-azaindole-3-carboxylic acid, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-3-carboxylicacid, pubchem20644, acmc-209zs1, ksc173s3p, 7-azaindole-3-carboxylic ..., methyl 7-azaindole-3-carboxylic acid
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Clé InChI KYBIRFFGAIFLPM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(NC=C2C(=O)O)N=C1
Nom IUPAC Acide 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 162.148
CID PubChem 10154191
Poids de la formule 162.15
Pourcentage de pureté 95%