Learn More
7-Azaindole-5-acide boronique, ester de pinacol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464430 1 g 1g
11454430 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11464430 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50044.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 754214-56-7 | C13H17BN2O2 | 244.10 g/mol
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester pinacolique d’acide 7-azaindole-5-boronique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol, l’éthanol et le THF.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 754214-56-7
Formule moléculaire C13H17BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 244.10
Numéro MDL MFCD08060937
Clé InChI UOXAMYZTYZLSCC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 7-azaindole-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, pyrrolo 2,3-b pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, pyrrolo 2,3-b pyridin-5-ylboronic acid pinacol ester, zlchem 1246, pubchem16626, acmc-209szp, ksc641k4p
CID PubChem 24208789
Nom IUPAC 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CN=C2NC=CC2=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 241°C to 245°C
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in methanol,ethanol and THF.
Poids de la formule 244.1
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.