Learn More
7-Azaindole, 98%
Code produit 10077962 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10077962 1 g Flacon en verre 1g
10539620 5 g Flacon en verre 5g
11976591 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10077962 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105100010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 271-63-6 | C7H6N2 | 118,14 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 271-63-6
Formule moléculaire C7H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 118.14
Numéro MDL MFCD00005606,MFCD00075874
Clé InChI MVXVYAKCVDQRLW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1,7-diazaindene, 7h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 7-aza-1-pyrindine, 1,7-dideazapurine, 1 h-pyrrolo 2,3:b pyridine, 7-aza indole, unii-qx4465nr9t
CID PubChem 9222
Nom IUPAC 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
SMILES N1C=CC2=CC=CN=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Azaindole
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 103.0°C to 107.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 270°C (1004.0 HPA)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 23, V,6, 306
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetonitrile
Poids de la formule 118.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 7-Azaindole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement