Learn More
7-azaindole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342137
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11342137 25 g 25g
11322137 1 g 1g
11332137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11342137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07983.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 271-63-6 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 271-63-6
Formule moléculaire C7H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 118.14
Numéro MDL MFCD00005606,MFCD00075874
Clé InChI MVXVYAKCVDQRLW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1,7-diazaindene, 7h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 7-aza-1-pyrindine, 1,7-dideazapurine, 1 h-pyrrolo 2,3:b pyridine, 7-aza indole, unii-qx4465nr9t
CID PubChem 9222
Nom IUPAC 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
SMILES N1C=CC2=CC=CN=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Azaindole
Point de fusion 103°C to 107°C
Point d’ébullition 270°C
Quantité 25 g
Beilstein 109667
Poids de la formule 118.14
Pourcentage de pureté 98%