Learn More
7-Azaindole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-Azaindole |
| CAS | 271-63-6 |
| Formule moléculaire | C7 H6 N2 |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6N2/c1-2-6-3-5-9-7(6)8-4-1/h1-5H,(H,8,9) |
| SMILES | c1cnc2[nH]ccc2c1 |
| Nom IUPAC | 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 118.14 |
| Poids de la formule | 118.0531 |