Learn More
Acide 7-benzothiazolecarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-Benzothiazolecarboxylic Acid |
| CAS | 677304-83-5 |
| Formule moléculaire | C8 H5 N O2 S |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 1,3-Benzothiazole-7-carboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H5NO2S/c10-8(11)5-2-1-3-6-7(5)12-4-9-6/h1-4H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc2ncsc12 |
| Nom IUPAC | acide 1,3-benzothiazole-7-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 179.196 |
| Poids de la formule | 179.0041 |