Learn More
7-Benzoyl-1H-indole-2,3-dione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-Benzoyl-1H-indole-2,3-dione |
| CAS | 70803-94-0 |
| Formule moléculaire | C15H9NO3 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 7-Benzoyl-1H-indole-2,3-dione, 7-Benzoylindoline-2,3-dione |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H9NO3/c17-13(9-5-2-1-3-6-9)10-7-4-8-11-12(10)16-15(19)14(11)18/h1-8H,(H,16,18,19) |
| SMILES | O=C1NC2=C(C=CC=C2C(C3=CC=CC=C3)=O)C1=O |
| Nom IUPAC | 7-benzoyl-1H-indole-2,3-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 251.24 |
| Poids de la formule | 251.06 |