Learn More
7-benzyloxy-6-méthoxy-4 (3 H)-quinazolinone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15467057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15467057 5 g 5g
15418795 250 mg 250mg
15457057 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15467057 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34131.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 179688-01-8 | C16H14N2O3 | 282.299 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 179688-01-8
Formule moléculaire C16H14N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 282.299
Numéro MDL MFCD04115119
Clé InChI ZCUFFSHMOAEEIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-benzyloxy-6-methoxyquinazolin-4 3h-one, 6-methoxy-7-benzyloxyquinazolin-4-one, 7-benzyloxy-6-methoxy-3h-quinazolin-4-one, 7-benzyloxy-6-methoxyquinazolin-4-ol, 7-benzyloxy-6-methoxyquinazolin-4 1h-one, 4 3h-quinazolinone, 6-methoxy-7-phenylmethoxy, 7-benzyloxy-6-methoxy-4 3h-quinazolinone, 4 1h-quinazolinone, 6-methoxy-7-phenylmethoxy
CID PubChem 10540849
Nom IUPAC 6-méthoxy-7-phénylméthoxy-1H-quinazolin-4-one
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)C(=O)N=CN2)OCC3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Benzyloxy-6-methoxy-4(3H)-quinazolinone
Quantité 5 g
Poids de la formule 284.31
Pourcentage de pureté 96%