Learn More
7-bêta-amino-7-alpha-méthoxy-3-(1-méthyl-5-tétrazolylthio)méthyl-3-céphèm-4-carboxylique Ester de diphénylméthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7beta-Amino-7alpha-methoxy-3-(1-methyl-5-tetrazolylthio)methyl-3-cephem-4-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester |
| CAS | 56610-72-1 |
| Formule moléculaire | C24H24N6O4S2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | (6R,7S)-7-Amino-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester, 7-MAC, (6R-cis)-7-Amino-7-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester, Diphenylmethyl 7β-Amino-7α-methoxy-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-3-cephem-4-carboxylate; |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H24N6O4S2/c1-29-23(26-27-28-29)36-14-17-13-35-22-24(25,33-2)21(32)30(22)18(17)20(31)34-19(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,19,22H,13-14,25H2,1-2H3/t22-,24+/m1/s1 |
| SMILES | CN1C(=NN=N1)SCC2=C(C(=O)OC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)N5C(=O)[C@]([C@H]5SC2)(N)OC |
| Nom IUPAC | benzhydryl (6R,7S)-7-amino-7-méthoxy-3-[(1-méthyltézol-5-yl)sulfanylméthyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 524.62 |