Learn More
7-(Beta-Hydroxypropyl)theophylline, TRC
Code produit 30402344
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
Conditionnement:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30402344 10 mg 10mg
30397578 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30402344 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH95264010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 603-00-9
Formule moléculaire C10 H14 N4 O3
Poids moléculaire (g/mol) 238.24
Synonyme Proxyphylline, 7-[(2RS)-2-Hydroxypropyl]-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Diprophylline Imp. D (EP)
Nom IUPAC 7-(2-hydroxypropyl)-1,3-dimethylpurine-2,6-dione
SMILES CC(O)Cn1cnc2N(C)C(=O)N(C)C(=O)c12
Spécification
Nom chimique ou matériau Proxyphylline
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H14N4O3/c1-6(15)4-14-5-11-8-7(14)9(16)13(3)10(17)12(8)2/h5-6,15H,4H2,1-3H3
Poids de la formule 238.1066