Learn More
7-bromo-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11309929
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11309929 1 g 1g
11319929 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11309929 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25712.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 17680-55-6 | C9H10BrN | 212.09 g/mol
7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 7-Bromo-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17680-55-6
Formule moléculaire C9H10BrN
Poids moléculaire (g/mol) 212.09
Numéro MDL MFCD06739047
Clé InChI OYODEQFZAJVROF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline, isoquinoline, 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydro, acmc-209uo4, 7-bromotetrahydroisoquinoline
CID PubChem 10729255
Nom IUPAC 7-bromo-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoline
SMILES C1CNCC2=C1C=CC(=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Point de fusion 32°C to 35°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 212.09
Pourcentage de pureté 97%