Learn More
7-Bromo-1-heptanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15440968 1 g 1g
15460968 250 mg 250mg
15450968 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15440968 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54762.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.41€
    57.65€ / 1g
    Économisez 11.76€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10160-24-4 | C7H15BrO | 195.1 g/mol
7-Bromo-1-heptanol was used in the synthesis of (9Z,12E)-[1-13C]-octadeca-9,12-dienoic acid and(9Z,12Z,15E)-[1-13C]-octadeca-9,12,15-trienoic acid. It can be used to prepare N-substituted [(carboxymethyl)phenoxy]ethyl benzoxazinones as PPARγ agonists and antidiabetic (type 2) agents. It can also be used to prepare thiochroman and chroman derivatives as pure antiestrogens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 7-bromo-1-heptanol a été utilisé dans la synthèse de l’acide (9Z,12E)-[1-13C]-octadeca-9,12-diénoïque et de l’acide (9Z,12Z,15E)-[1-13C]-octadeca-9,12,15-triénoïque. Il peut être utilisé pour préparer des [(carboxyméthyl)phénoxy]éthylbenzoxazinones N-substituées comme agonistes et agents antidiabétiques (type 2) PPARγ Il peut également être utilisé pour préparer des dérivés thiochromatiques et chromogènes comme des antiœstrogènes purs.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10160-24-4
Formule moléculaire C7H15BrO
Poids moléculaire (g/mol) 195.1
Numéro MDL MFCD00041708
Clé InChI MMXRRNUXCHUHOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-bromo-1-heptanol, 1-heptanol, 7-bromo, 7-bromoheptanol, 7-bromoheptane-1-ol
CID PubChem 66284
Nom IUPAC 7-bromoheptan-1-ol
SMILES C(CCCO)CCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Bromo-1-heptanol
Densité 1.269
Point d’ébullition 111°C to 112°C (4 mmHg)
Point d’éclair 113°C (235°F)
Formule linéaire Br(CH2)7OH
Indice de réfraction 1.482
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 195.1
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 7-Bromo-1-heptanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 7-Bromo-1-heptanol