Learn More
7-Bromo-1-heptanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450968 5 g 5g
15460968 250 mg 250mg
15440968 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15450968 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54762.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10160-24-4 | C7H15BrO | 195.1 g/mol
7-Bromo-1-heptanol was used in the synthesis of (9Z,12E)-[1-13C]-octadeca-9,12-dienoic acid and(9Z,12Z,15E)-[1-13C]-octadeca-9,12,15-trienoic acid. It can be used to prepare N-substituted [(carboxymethyl)phenoxy]ethyl benzoxazinones as PPARγ agonists and antidiabetic (type 2) agents. It can also be used to prepare thiochroman and chroman derivatives as pure antiestrogens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 7-bromo-1-heptanol a été utilisé dans la synthèse de l’acide (9Z,12E)-[1-13C]-octadeca-9,12-diénoïque et de l’acide (9Z,12Z,15E)-[1-13C]-octadeca-9,12,15-triénoïque. Il peut être utilisé pour préparer des [(carboxyméthyl)phénoxy]éthylbenzoxazinones N-substituées comme agonistes et agents antidiabétiques (type 2) PPARγ Il peut également être utilisé pour préparer des dérivés thiochromatiques et chromogènes comme des antiœstrogènes purs.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10160-24-4
Formule moléculaire C7H15BrO
Poids moléculaire (g/mol) 195.1
Numéro MDL MFCD00041708
Clé InChI MMXRRNUXCHUHOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-bromo-1-heptanol, 1-heptanol, 7-bromo, 7-bromoheptanol, 7-bromoheptane-1-ol
CID PubChem 66284
Nom IUPAC 7-bromoheptan-1-ol
SMILES C(CCCO)CCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Bromo-1-heptanol
Densité 1.269
Point d’ébullition 111°C to 112°C (4 mmHg)
Point d’éclair 113°C (235°F)
Formule linéaire Br(CH2)7OH
Indice de réfraction 1.482
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 195.1
Pourcentage de pureté 96%