Learn More
7-bromo-1-hydroxyisoquinoléine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11314775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11314775 1 g 1g
11324775 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11314775 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17800.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 223671-15-6 | C9H6BrNO | 224.057 g/mol
7-Bromo-1-hydroxyisoquinoline acts as a pharmaceutical intermediate. It is also used to prepare 1-amino-4-bromoisoquinoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 7-bromo-1-hydroxyisoquinoléine agit comme intermédiaire pharmaceutique. Elle est également utilisée pour préparer la 1-amino-4-bromoisoquinoléine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 223671-15-6
Formule moléculaire C9H6BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 224.057
Numéro MDL MFCD02093963
Clé InChI DSOKREQUHLPVFR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11276133
Nom IUPAC 7-bromo-2H-isoquinoline-1-one
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=CNC2=O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Bromo-1-hydroxyisoquinoline
Point de fusion 248°C to 250°C
Quantité 1 g
Beilstein 8405244
Synonyme 7-bromoisoquinolin-1-ol, 7-bromo-1-hydroxyisoquinoline, 7-bromoisoquinolin-1 2h-one, 1 2h-isoquinolinone, 7-bromo, 1 2h-isoquinolinone,7-bromo, 7-bromo-1,2-dihydroisoquinolin-1-one, 7-bromoisoquinolone, 7-bromoisoquinolinone, 7-bromoisocarbostyril, 7-bromo-1-isoquinolinol
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 224.06
Pourcentage de pureté ≥98%