Learn More
7-Bromo-1-methyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15418365
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15418365 250 mg 250mg
15408365 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15418365 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33197.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1086386-20-0 | C10H10BrNO | 240.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1086386-20-0
Formule moléculaire C10H10BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 240.10
Numéro MDL MFCD11655616
Clé InChI XVBPEXCFWANWIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-bromo-1-methyl-3,4-dihydro-2 1h-quinolinone, 7-bromo-1-methyl-3,4-dihydroquinolin-2 1h-one, 2 1h-quinolinone, 7-bromo-3,4-dihydro-1-methyl
CID PubChem 46741415
Nom IUPAC 7-bromo-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
SMILES CN1C(=O)CCC2=C1C=C(Br)C=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Bromo-1-methyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Point de fusion 130°C to 134°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 240.1
Pourcentage de pureté 96%