Learn More
7-Bromo-1-tétralone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430100
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11430100 1 g -
11440100 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11430100 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50604.03
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 32281-97-3 | C10H9BrO | 225.085 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32281-97-3
Formule moléculaire C10H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 225.085
Numéro MDL MFCD02179287
Clé InChI YGVDCGFUUUJCDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-bromo-1-tetralone, 7-bromo-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 7-bromo-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 7-bromotetralone, 7-bromo-alpha-tetralone, 7-bromotetralin-1-one, 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-bromo-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 1 2h-naphthalenone, 7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo tetralone
CID PubChem 252731
Nom IUPAC 7-bromo-3,4-dihydro-2H-naphtalène-1-one
SMILES C1CC2=C(C=C(C=C2)Br)C(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Bromo-1-tetralone
Point de fusion 73°C to 77°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 225.09
Pourcentage de pureté 97%