Learn More
Acide 7-bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11376805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11376805 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10255654 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11376805 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC58101CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 879896-63-6
Formule moléculaire C7H5BrO4S
Poids moléculaire (g/mol) 265.077
Numéro MDL MFCD08690304
Clé InChI KIURUSHZGLZLSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 7-bromo-2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxine-5-carboxylic acid, 7-bromo-2h,3h-thiopheno 3,4-e 1,4-dioxane-5-carboxylic acid, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-carboxylicacid, 7-bromo-2,3-dihydro
CID PubChem 18525889
Nom IUPAC acide 5-bromo-2,3-dihydrothiéno[3,4-b][1,4]dioxine-7-carboxylique
SMILES C1COC2=C(SC(=C2O1)C(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 265.08
Pourcentage de pureté 97%