Learn More
7-bromo-2,3-dioxoindoline, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 7-Bromo-2, 3-dioxoindoline |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 226.03 |
| Pourcentage de pureté | 97% |