Learn More
7-Bromo-2H-1,4-benzothiazine-3(4H)-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11416450
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11416450 1 g 1g
11426450 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11416450 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27563.03
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 90814-91-8 | C8H6BrNOS | 244.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90814-91-8
Formule moléculaire C8H6BrNOS
Poids moléculaire (g/mol) 244.11
Numéro MDL MFCD02660583
Clé InChI MDFPWMKBRDOSGB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-bromo-2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 7-bromo-2h-benzo b 1,4 thiazin-3 4h-one, 7-bromo-3,4-dihydro-2h-1,4-benzothiazin-3-one, 7-bromo-2h,4h-benzo e 1,4-thiazin-3-one, 7-bromo-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one, 2h-1,4-benzothiazin-3 4h-one, 7-bromo, 7-bromo-4h-benzo 1,4 thiazin-3-one
CID PubChem 689065
SMILES BrC1=CC2=C(NC(=O)CS2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Bromo-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Point de fusion 210°C to 214°C
Quantité 1 g
Nom IUPAC 7-bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazin-3-one
Poids de la formule 244.11
Pourcentage de pureté 97%