Learn More
7-bromo-3,4-dihydro-1(2H)-naphtalénone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10631435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10631435 1 g 1g
10330543 10 g 10g
10351685 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10631435 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01275DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 32281-97-3
Formule moléculaire C10H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 225.085
Numéro MDL MFCD02179287
Clé InChI YGVDCGFUUUJCDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-bromo-1-tetralone, 7-bromo-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 7-bromo-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 7-bromotetralone, 7-bromo-alpha-tetralone, 7-bromotetralin-1-one, 7-bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-bromo-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 1 2h-naphthalenone, 7-bromo-3,4-dihydro, 7-bromo tetralone
CID PubChem 252731
Nom IUPAC 7-bromo-3,4-dihydro-2H-naphtalène-1-one
SMILES C1CC2=C(C=C(C=C2)Br)C(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Bromo-3, 4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 225.08
Pourcentage de pureté 97%