Learn More
7-bromo-3,4-dihydro-2 H-1,4-benzothiazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15487508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15487508 1 g 1g
15497508 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15487508 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61021.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 193414-60-7 | Molecular Formula: C8H8BrNS | Molecular Weight: 230.12 g/mol
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine used in many areas of medicine. They are used in industries as dyes and as antioxidants of rubber and natural elastomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine used in many areas of medicine. Ils sont utilisés dans les industries comme colorants et comme antioxydants du caoutchouc et des élastomères naturels.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 193414-60-7
Formule moléculaire C8H8BrNS
Poids moléculaire (g/mol) 230.12
Numéro MDL MFCD11847754
Clé InChI QWWYGAWGUCQKDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 thiazine
CID PubChem 83823811
Nom IUPAC 7-bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
SMILES BrC1=CC2=C(NCCS2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Quantité 1 g
Poids de la formule 230.12
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine