Learn More
7-bromo-3,4-dihydro-2 H-1,4-benzoxazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15407568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15407568 1 g 1g
15417568 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15407568 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61071.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 105679-22-9 | Molecular Formula: C8H8BrNO | Molecular Weight: 214.062 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105679-22-9
Formule moléculaire C8H8BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 214.062
Numéro MDL MFCD09056750
Clé InChI JLZUUGCTPRPFKZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 18008960
Nom IUPAC 7-bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
SMILES C1COC2=C(N1)C=CC(=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Quantité 1 g
Synonyme 7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazine, 7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo 1,4 oxazine, 2h-1,4-benzoxazine,7-bromo-3,4-dihydro, 2h-1,4-benzoxazine, 7-bromo-3,4-dihydro, pubchem22676, acmc-209yv4, 7-bromo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazin
Poids de la formule 214.06
Pourcentage de pureté 97%