Learn More
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine, 96%, BLD Pharm™
Code produit 31031997
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31031997 1 g
31021852 100 g
31027315 250 mg
31019867 5 g
31023920 100 mg
31018687 25 g
31015785 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 31031997 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1103491g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Bromo-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
CAS 105679-22-9
Formule moléculaire C8H8BrNO
Numéro MDL MFCD09056750
Quantité 1 g
SMILES BrC1=CC2=C(C=C1)NCCO2
Poids moléculaire (g/mol) 214.06
Pourcentage de pureté 96%