Learn More
7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30966158
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30966158 500 g
30951669 10 g
30961313 1 g
30950054 100 g
30949126 25 g
30961857 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30966158 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12786500g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Bromo-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
CAS 32281-97-3
Formule moléculaire C10H9BrO
Numéro MDL MFCD02179287
Quantité 500 g
SMILES O=C1CCCC2=C1C=C(Br)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 225.08
Pourcentage de pureté 98%