Learn More
7-Bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30779410
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30779410 1 g
30766332 100 mg
30779242 5 g
30772393 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30779410 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1103711g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Bromo-4-methyl-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazine
CAS 154264-95-6
Formule moléculaire C9H10BrNO
Numéro MDL MFCD02681913
Quantité 1 g
SMILES CN1C2=CC=C(Br)C=C2OCC1
Poids moléculaire (g/mol) 228.09
Pourcentage de pureté 95%