Learn More
7-bromo-5-fluorobenzo[b]furan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15436837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436837 250 mg 250mg
15426837 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15436837 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33948.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 253429-19-5 | C8H4BrFO | 215.021 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 253429-19-5
Formule moléculaire C8H4BrFO
Poids moléculaire (g/mol) 215.021
Numéro MDL MFCD09056780
Clé InChI TYBMMMOEVBNTDU-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 22144816
Nom IUPAC 7-bromo-5-fluoro-1-benzofurane
SMILES C1=COC2=C(C=C(C=C21)F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan
Quantité 250 mg
Synonyme 7-bromo-5-fluorobenzofuran, 7-bromo-5-fluorobenzo b furan, 5-fluoro-7-bromobenzofuran, 7-bromo-5-fluoro-benzofuran, benzofuran,7-bromo-5-fluoro, benzofuran, 7-bromo-5-fluoro, 7-bromanyl-5-fluoranyl-1-benzofuran
Poids de la formule 215.02
Pourcentage de pureté 97%