Learn More
7-bromo-5-méthyl-1-benzofurane, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10027739
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10027739 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10027739 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00316DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Bromo-5-methyl-1-benzofuran
CAS 35700-48-2
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule moléculaire C9H7BrO
Quantité 1 g
Synonyme 7-bromo-5-methylbenzofuran, 7-bromo-5-methylbenzo b furan, 7-bromo-5-methyl-benzofuran, benzofuran, 7-bromo-5-methyl
Clé InChI TZUMDTURHSPEAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C2C(=C1)C=CO2)Br
Nom IUPAC 7-bromo-5-méthyl-1-benzofurane
Poids moléculaire (g/mol) 211.058
CID PubChem 21071801
Poids de la formule 211.06