Learn More
7-bromo-5-méthylbenzo[b]furane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15427287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15427287 250 mg 250mg
15417287 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15427287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34347.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 35700-48-2 | C9H7BrO | 211.058 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35700-48-2
Formule moléculaire C9H7BrO
Poids moléculaire (g/mol) 211.058
Numéro MDL MFCD11877828
Clé InChI TZUMDTURHSPEAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-bromo-5-methylbenzofuran, 7-bromo-5-methylbenzo b furan, 7-bromo-5-methyl-benzofuran, benzofuran, 7-bromo-5-methyl
CID PubChem 21071801
Nom IUPAC 7-bromo-5-méthyl-1-benzofurane
SMILES CC1=CC(=C2C(=C1)C=CO2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Bromo-5-methylbenzo[b]furan
Quantité 250 mg
Poids de la formule 211.06
Pourcentage de pureté 97%