Learn More
7-bromo-6-chloro-7-déazurine 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15426258
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15426258 1 g 1g
15436258 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15426258 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59833.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 22276-95-5 | Molecular Formula: C6H3BrClN3 | Molecular Weight: 232.465 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22276-95-5
Formule moléculaire C6H3BrClN3
Poids moléculaire (g/mol) 232.465
Numéro MDL MFCD09702029
Clé InChI OXLMTRZWMHIZBY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-4-chloro-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7-bromo-6-chloro-7-deazapurine, 4-chloro-5-bromo-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 5-bromo-4-chloro, 7-deaza-7-bromo-6-chloropurine, 5-bromo-4-chloropyrrolo 2,3-d pyrimidine, 5-bromo-4-chloro-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidine, 7-bromo-5-chloro-2,4,9-triazabicyclo 4.3.0 nona-2,4,7,10-tetraene, pubchem14950, acmc-209zzo
CID PubChem 5380710
Nom IUPAC 5-bromo-4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
SMILES C1=C(C2=C(N1)N=CN=C2Cl)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Bromo-6-chloro-7-deazapurine
Point de fusion 221°C to 225°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 232.47
Pourcentage de pureté 97%