Learn More
7-Bromoheptanol, TRC
Code produit 30345212
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345212 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345212 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6839605G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 7-Bromoheptanol
CAS 10160-24-4
Formule moléculaire C7H15BrO
Quantité 5 g
Synonyme 7-Bromo-1-heptanol
Formule InChI InChI=1S/C7H15BrO/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h9H,1-7H2
SMILES OCCCCCCCBr
Nom IUPAC 7-bromoheptan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 195.1
Poids de la formule 194.0306