Learn More
7-Bromoheptanol, TRC
Code produit 30342405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30342405 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30342405 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68396025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Bromoheptanol
CAS 10160-24-4
Formule moléculaire C7H15BrO
Quantité 25 g
Synonyme 7-Bromo-1-heptanol
Formule InChI InChI=1S/C7H15BrO/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h9H,1-7H2
SMILES OCCCCCCCBr
Nom IUPAC 7-bromoheptan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 195.1
Poids de la formule 194.0306