Learn More
7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15447567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15447567 1 g 1g
15457567 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15447567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35721.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 808744-34-5 | Molecular Formula: C7H5BrN2 | Molecular Weight: 197.035 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 808744-34-5
Formule moléculaire C7H5BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 197.035
Numéro MDL MFCD07778353
Clé InChI OASOJRLJBDCVNU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-bromoimidazo 1,2-a pyridine, 7-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 7-bromo, 7-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine, pubchem22087, acmc-209pkg, 7-bromanylimidazo 1,2-a pyridine, 7-bromo-imidazol 1,2-a pyridine, 7-bromo-imidazo-1,2-a-pyridine
CID PubChem 15098903
Nom IUPAC 7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine
SMILES C1=CN2C=CN=C2C=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Point de fusion 118°C to 120°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 197.03
Pourcentage de pureté 95%