Learn More
7-bromoindole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10482895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10482895 1 g 1g
10561824 10 g 10g
10001834 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10482895 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00800DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 51417-51-7
Formule moléculaire C8H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 196.047
Clé InChI RDSVSEFWZUWZHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-bromoindole, 1h-indole, 7-bromo, 7-bromo-indole, 7-bromindol, 7-bromoindol, 7-brom-1h-indole, pubchem7318, acmc-209ktm, ksc269i1f
CID PubChem 2757020
Nom IUPAC 7-bromo-1H-indole
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)Br)NC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Bromo-1H-indole
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 196.05
Pourcentage de pureté 97%