Learn More
7-bromoindole, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 7-Bromoindole |
| Point de fusion | 42°C to 44°C |
| Quantité | 1 g |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Poids de la formule | 196.05 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Poudre |